Tisk…
Chlorid cínatý dihydrát 98.0-103.0%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS analytical reagent
Dodavatel: VWR Chemicals
Nebezpečí
Synonyms: Stannous chloride dihydrate
23742.260EA 5980 CZK
23742.260 23742.293
Chlorid cínatý dihydrát 98.0-103.0%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS analytical reagent
Chlorid cínatý dihydrát
Vzorec: SnCl₂·2H₂O
Bod varu: 623 °C (1013 hPa)
Bod tání: 246 °C
Hustota: 2,71 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149863
CAS číslo: 10025-69-1
EINECS: 231-868-0
UN: 3260
ADR: 8,III
Merck Index: 13,08861
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay 98.0 - 103.0 %
Identification Passes test
Insolubility in diluted HCl Passes test
NH4 (Ammonium) Max. 20 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 20 ppm
As (Arsenic) Max. 1 ppm
Ca (Calcium) Max. 0,005%
Cu (Copper) Max. 10 ppm
Fe (Iron) Max. 20 ppm
K (Potassium) Max. 50 ppm
Na (Sodium) Max. 100 ppm
Pb (Lead) Max. 50 ppm
Conforms to ACS Passes test
Conforms to Reag. Ph.Eur. Passes test