Tisk…
Chlorid cínatý dihydrát, EMSURE® ISO, ACS, Reag. Ph. Eur. for analysis, Supelco®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: Stannous chloride dihydrate
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.07815.0100 1.07815.0250 1.07815.1000
1.07815.0100EA 2500 CZK
1.07815.0100 1.07815.0250 1.07815.1000
Chlorid cínatý dihydrát, EMSURE® ISO, ACS, Reag. Ph. Eur. for analysis, Supelco®
Chlorid cínatý dihydrát
Vzorec: SnCl₂·2H₂O
MW: 225.65
Bod varu: 623
Bod tání: 246
Hustota: 2.71 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149863
CAS číslo: 10025-69-1
EINECS: 231-868-0
UN: 3260
ADR: 8 II
Merck Index: 13,08861
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Solubility 1187 g/l (20 °C)
Melting Point 246 °C (anhydrous substance)
Molar Mass 225.63 g/mol
Bulk Density 1250 kg/m3
Boiling Point 623 °C (1013 hPa) (anhydrous substance)
Density 2.71 g/cm3 (20 °C)
pH 1 - 2 (100 g/l, H2O, 20 °C)
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive Material