Tisk…
Chlorid cínatý dihydrát ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Stannous chloride dihydrate
A14610.0E A14610.22 A14610.36
A14610.0EEA 9340 CZK
A14610.0E A14610.22 A14610.36
Chlorid cínatý dihydrát ≥98%
Chlorid cínatý dihydrát
Purity: 98% CAS No.: 10025-69-1 Molecular Formula: Cl2Sn.2H2O Formula Weight: 225.65 (189.62anhy) Melting Point: 42-46° Merck Reference: 14,8783 MDL No.: MFCD00149863
Vzorec: SnCl₂·2H₂O
MW: 225.65
Bod varu: 623
Bod tání: 42…46 °C
Hustota: 2.71
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149863
CAS číslo: 10025-69-1
EINECS: 600-045-1
UN: 3260
ADR: 8 III
Merck Index: 14,8783