Chlorid cínatý dihydrát 98.0-103.0% ACS
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
Stannous chloride dihydrate
44409.36
44409.22
44409.A3
44409.36EA
6490
CZK
44409.36
44409.22
44409.A3
Chlorid cínatý dihydrát 98.0-103.0% ACS
Chlorid cínatý dihydrát
Purity: 98.0-103.0%
CAS No.: 10025-69-1
Molecular Formula: SnCl2.2H2O
Formula Weight: 225.65 (189.62anhy)
Physical Form: Crystalline
Density: 2.71
Melting Point: 43-46°
Merck Reference: 14,8783
UN No.: 3260
MDL No.: MFCD00149863
Vzorec:
SnCl₂·2H₂O Bod varu: 623 °C (1013 hPa) Bod tání: 43…46 °C Hustota: 2,71 Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00149863 CAS číslo: 10025-69-1 EINECS: 600-045-1 UN: 3260 ADR: 8,III Merck Index: 14,8783 |