Tisk…
Chlorid cínatý dihydrát 98+%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Stannous chloride dihydrate
222661000 222665000 222660025
ACRO222661000EA 1200 CZK
ACRO222661000 ACRO222665000 ACRO222660025
Chlorid cínatý dihydrát 98+%
Chlorid cínatý dihydrát
Vzorec: SnCl₂·2H₂O
Bod varu: 652 °C (760 mmHg)
Bod tání: 37…38 °C
Hustota: 2,71 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149863
CAS číslo: 10025-69-1
EINECS: 231-868-0
UN: 3260
ADR: 8,III
Merck Index: 13,08861
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Colorless to white Crystalline powder or crystals and/or chunks
Titration Iodimetric 98.0 to 103.0 %