Tisk…
Chlorid cínatý dihydrát 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Stannous chloride dihydrate
196800050 196805000 196800025
ACRO196800050EA 1020 CZK
ACRO196800050 ACRO196805000 ACRO196800025
Chlorid cínatý dihydrát 97%
Tin (II) chloride dihydrate
Vzorec: SnCl₂·2H₂O
MW: 225,65 g/mol
Bod varu: 623 °C (1013 hPa)
Bod tání: 37…38 °C
Hustota: 2,71 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149863
CAS číslo: 10025-69-1
EINECS: 231-868-0
UN: 3260
ADR: 8,III
Merck Index: 13,08861
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Colorless to white Crystalline powder or crystals and/or chunks
Titration Iodimetric ≥96.0 %