Dusičnan hlinitý nonahydrát ≥98.0% analytical reagent
Dodavatel: VWR Chemicals
|
Varování
|
21050.298EA
2200
CZK
21050.298
21050.260
Dusičnan hlinitý nonahydrát ≥98.0% analytical reagent
Dusičnan hlinitý nonahydrát
Vzorec:
Al(NO₃)₃·9H₂O Bod tání: 73 °C Hustota: 1,72 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00149132 CAS číslo: 7784-27-2 EINECS: 236-751-8 UN: 1438 ADR: 5.1,III |
Výsledky specifikačního testu
Assay | Min. 98.0 % |
Heavy metals (as Pb) | Max. 10 ppm |
Insolubility in water | Max. 50 ppm |
Not precipitated by NH4OH (as SO4) | Max. 0.1 % |
Cl (Chloride) | Max. 10 ppm |
SO4 (Sulphate) | Max. 100 ppm |
Fe (Iron) | Max. 50 ppm |