Tetrahydrofuran 99+% stabilizovaný, extra pure
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Stabilization:
Stabilised with BHT (2,6-Di-Tert-Butyl-4-Methylphenol; Ionol)
176630010
176630025
176630250
176630050
176630100
ACRO176630010EA
2130
CZK
ACRO176630010
ACRO176630025
ACRO176630250
ACRO176630050
ACRO176630100
Tetrahydrofuran 99+% stabilizovaný, extra pure
Tetrahydrofuran
Vzorec:
C₄H₈O Bod varu: 66 °C (760 mmHg) Hustota: 0,88 g/cm³ Bod vzplanutí: –21 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00005356 CAS číslo: 109-99-9 EINECS: 203-726-8 UN: 2056 ADR: 3,II REACH: 05-2114615188-48 Merck Index: 12,09351 |
|
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Clear liquid |
Water | ≤0.05 % (Coulometric) |
GC | ≥99.0 % |
Color scale | ≤10 APHA |
Stabilizer | 200 to 400 ppm BHT |
Residue after evaporation | ≤0.005 % |
Peroxides | ≤0.0025 % (as H2O2) |