Tisk…
Chlorid hlinitý hexahydrát 99%, pure
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: Aluminum chloride hexahydrate
217470010 217475000 217470025 217470100
ACRO217470010EA 4530 CZK
ACRO217470010 ACRO217475000 ACRO217470025 ACRO217470100
Chlorid hlinitý hexahydrát 99%, pure
Chlorid hlinitý hexahydrát
Vzorec: AlCl₃·6H₂O
Bod tání: ~ 100 °C
Hustota: 2,39 g/cm³
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149134
CAS číslo: 7784-13-6
EINECS: 231-208-1
ADR: 8,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to yellow Adhering powder or crystals
Titration Argentometric ≥98.5 %
Water 42 to 48 % (K.F.)