Tisk…
Dusičnan hořečnatý hexahydrát, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ200
63084-1KG-F 63084-500G-F
SIAL63084-1KG-FEA 6680 CZK
SIAL63084-1KG-F SIAL63084-500G-F
Dusičnan hořečnatý hexahydrát, Sigma-Aldrich®
Dusičnan hořečnatý hexahydrát
Vzorec: Mg(NO₃)₂·6H₂O
MW: 256.41
Bod varu: 330
Bod tání: 89
Hustota: 1.63 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 93.3
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149779
CAS číslo: 13446-18-9
EINECS: 233-826-7
UN: 1474
ADR: 5.1 III
Merck Index: 13,05697