Tetrahydrofuran, anhydrous 99.9% stabilizovaný, extra pure
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Stabilization:
Stabilised with BHT (2,6-Di-Tert-Butyl-4-Methylphenol; Ionol)
181500010
181502500
181500025
181500250
181500010.EA
2770
CZK
181500010.
181502500.
181500025.
181500250.
Tetrahydrofuran, anhydrous 99.9% stabilizovaný, extra pure
Tetrahydrofuran
Vzorec:
C₄H₈O Bod varu: 66 °C (760 mmHg) Hustota: 0,88 g/cm³ Bod vzplanutí: –21 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00005356 CAS číslo: 109-99-9 EINECS: 203-726-8 UN: 2056 ADR: 3,II REACH: 05-2114615188-48 Merck Index: 12,09351 |
|
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Clear liquid |
Water | ≤0.006 % (Coulometric) |
GC | ≥99.85 % |
Color scale | ≤10 APHA |
Stabilizer | 75 to 400 ppm BHT |
Residue after evaporation | ≤0.005 % |
Peroxides | ≤0.005 % (as H2O2) |