Tisk…
1-Bromo-2-iodobenzene ≥98% stabilised
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 2-Bromo-1-iodobenzene, 2-Bromoiodobenzene
A17020.06 A17020.14 A17020.22 AB112619.0025
A17020.06EA 1130 CZK
A17020.06 A17020.14 A17020.22 ABCRAB112619.0025
1-Bromo-2-iodobenzene ≥98% stabilised
1-Bromo-2-iodobenzene
Stabilized with copper
Purity: 98+% CAS No.: 583-55-1 Molecular Formula: C6H4BrI Formula Weight: 282.91 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.6645 Melting Point: 9-10° Boiling Point: 257° Beilstein Reference: 1855309 MDL No.: MFCD00001030
Vzorec: C₆H₄BrI
MW: 282.91
Bod varu: 257 °C
Bod tání: 9…10 °C
Hustota: 2.256
Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001030
CAS číslo: 583-55-1
EINECS: 209-508-9