Dusičnan hořečnatý hexahydrát ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
A10329.0B
A10329.0I
A10329.30
A10329.0BEA
1950
CZK
A10329.0B
A10329.0I
A10329.30
Dusičnan hořečnatý hexahydrát ≥98%
Dusičnan hořečnatý hexahydrát
Purity: 98%
CAS No.: 13446-18-9
Molecular Formula: Mg(NO3)2.6H2O
Formula Weight: 256.41 (148.32anhy)
Melting Point: 89°
Boiling Point: 330° dec.
Merck Reference: 14,5674
UN No.: 1474
MDL No.: MFCD00149779
Vzorec:
Mg(NO₃)₂·6H₂O MW: 256.41 Bod varu: 330 °C (rozkl.) Bod tání: 89 Hustota: 1.46 Bod vzplanutí: 93.3 Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00149779 CAS číslo: 13446-18-9 EINECS: 233-826-7 UN: 1474 ADR: 5.1 III Merck Index: 13,05697 |