Tisk…
Dusičnan hořečnatý hexahydrát 99+% p.a.
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
217560010 217565000
ACRO217560010EA 2990 CZK
ACRO217560010 ACRO217565000
Dusičnan hořečnatý hexahydrát 99+% p.a.
Dusičnan hořečnatý hexahydrát
Vzorec: Mg(NO₃)₂·6H₂O
Bod varu: 330 °C (1013 hPa)
Bod tání: 89 °C
Hustota: 1,63 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149779
CAS číslo: 13446-18-9
EINECS: 233-826-7
ADR: 5.1,III
Merck Index: 13,05697
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Crystalline powder or crystals
Titration Complexometric ≥99.0 %
pH 5.0 to 8.2 (5 % in water at 20°C)
Chloride (Cl) ≤10 ppm
Sulfate (SO4) ≤50 ppm
Barium (Ba) ≤20 ppm
Calcium (Ca) ≤100 ppm
Iron (Fe) ≤5 ppm
Strontium (Sr) ≤20 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm