1-Iodo-2-methylpropane ≥97% stabilizovaný
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Stabilization:
Stabilised with copper
A15883.0B
A15883.14
A15883.22
A15883.0BEA
27870
CZK
A15883.0B
A15883.14
A15883.22
1-Iodo-2-methylpropane ≥97% stabilizovaný
1-Iodo-2-methylpropane
Stabilized with copper
Purity: 98%
CAS No.: 513-38-2
Molecular Formula: C4H9I
Formula Weight: 184.02
Flash Point: 12°(53°F)
Refractive Index: 1.4960
Melting Point: -93°
Boiling Point: 120-121°
Beilstein Reference: 1730927
Merck Reference: 14,5144
UN No.: 2391
MDL No.: MFCD00001084
Vzorec:
C₄H₉I Bod varu: 120…121 °C Bod tání: –93 °C Hustota: 1,599 Bod vzplanutí: 12 °C (53 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00001084 CAS číslo: 513-38-2 EINECS: 208-160-5 UN: 2391 ADR: 3,II Merck Index: 14,5144 |