Dusičnan vápenatý tetrahydrát 99-103%, Puriss. p.a. ACS, Fluka™
Dodavatel: Honeywell Chemicals
|
Nebezpečí
|
31218-1KG
31218-500G
31218-5KG
31218-1KGEA
2360
CZK
31218-1KG
31218-500G
31218-5KG
Dusičnan vápenatý tetrahydrát 99-103%, Puriss. p.a. ACS, Fluka™
Dusičnan vápenatý tetrahydrát
Vzorec:
Ca(NO₃)₂·4H₂O Bod tání: 42 °C Hustota: 1,820 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00149604 CAS číslo: 13477-34-4 EINECS: 233-332-1 ADR: 5.1,III Merck Index: 12,01729 |
Výsledky specifikačního testu
Assay | 99.0 - 103.0 % |
pH (5 %, 25 °C) | 5.0 - 7.0 |
Water insoluble matter | Max. 0.005 % |
Barium (Ba) | Max. 0.005 % |
Iron (Fe) | Max. 5 ppm |
Potassium (K) | Max. 0.005 % |
Magnesium (Mg) | Max. 0.01 % |
Sodium (Na) | Max. 0.01 % |
Strontium (Sr) | Max. 0.01 % |
Heavy metals (ICP) ACS | Max. 5 ppm |
Ammonium (NH₄) | Max. 0.005 % |
Chloride (Cl) | Max. 0.002 % |
Nitrite (NO₂) | Max. 0.001 % |
Phosphate (PO₄) | Max. 0.001 % |
Sulfate (SO₄) | max. 0.002 % |