Tisk…
2-Iodobutane ≥99% stabilizovaný
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Stabilization: Stabilised with copper
B20619.18 B20619.30 B20619.36
B20619.18EA 1230 CZK
B20619.18 B20619.30 B20619.36
2-Iodobutane ≥99% stabilizovaný
2-Iodobutane
Stabilized with copper
Purity: 99% CAS No.: 513-48-4 Molecular Formula: C4H9I Formula Weight: 184.02 Flash Point: 21°(70°F) Refractive Index: 1.4991 Odour: Ether-like Melting Point: -104° Boiling Point: 119-120° Beilstein Reference: 1718777 Merck Reference: 14,1574 UN No.: 2390 MDL No.: MFCD00001072
Vzorec: C₄H₉I
Bod varu: 119…120 °C
Bod tání: –104 °C
Hustota: 1,597
Bod vzplanutí: 21 °C (70 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001072
CAS číslo: 513-48-4
EINECS: 208-163-1
UN: 2390
ADR: 3,II
Merck Index: 14,1574