Tisk…
1-Iodooctane ≥98% stabilised
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 1-Octyl iodide
Stabilization: Stabilised with copper
B22214.14 B22214.22 B22214.36
B22214.14EA 1050 CZK
B22214.14 B22214.22 B22214.36
1-Iodooctane ≥98% stabilised
1-Iodooctane
Stabilized with copper
Purity: 98+% CAS No.: 629-27-6 Molecular Formula: C8H17I Formula Weight: 240.13 Flash Point: 95°(203°F) Refractive Index: 1.4878 Melting Point: -46° Boiling Point: 225-226° Beilstein Reference: 1697479 MDL No.: MFCD00001105
Vzorec: C₈H₁₇I
Bod varu: 225…226 °C
Bod tání: –46 °C
Hustota: 1,325
Bod vzplanutí: 95 °C (203 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001105
CAS číslo: 629-27-6
EINECS: 211-084-5