1-Jódbutan ≥99% stabilizovaný
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
1-Butyl iodide
Stabilization:
Stabilised with copper
A12340.22
A12340.36
A12340.22EA
1300
CZK
A12340.22
A12340.36
1-Jódbutan ≥99% stabilizovaný
1-Jódbutan
Stabilized with copper
Purity: 99%
CAS No.: 542-69-8
Molecular Formula: C4H9I
Formula Weight: 184.02
Flash Point: 33°(91°F)
Refractive Index: 1.4990
Melting Point: -103°
Boiling Point: 129-131°
Beilstein Reference: 1420755
Merck Reference: 14,1573
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00001098
Vzorec:
C₄H₉I MW: 184,02 g/mol Bod varu: 129…131 °C Bod tání: –103 °C Hustota: 1,616 Bod vzplanutí: 33 °C (91 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00001098 CAS číslo: 542-69-8 EINECS: 208-824-4 UN: 1993 ADR: 3,III Merck Index: 14,1573 |
Learn more
![](/m-cz.vwr.com/cs_CZ/images/about_vwr_275x315.jpg)