Dusičnan vápenatý tetrahydrát 97+% (by complexometric analysis)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
A16645.0E
A16645.22
A16645.36
A16645.0EEA
4530
CZK
A16645.0E
A16645.22
A16645.36
Dusičnan vápenatý tetrahydrát 97+% (by complexometric analysis)
Dusičnan vápenatý tetrahydrát
Purity: 99%
CAS No.: 13477-34-4
Molecular Formula: Ca(NO3)2.4H2O
Formula Weight: 236.15 (164.09anhy)
Odour: Odourless
Melting Point: 43-45°
Boiling Point: 132° dec.
Merck Reference: 14,1682
UN No.: 1454
MDL No.: MFCD00149604
Vzorec:
Ca(NO₃)₂·4H₂O Bod varu: 132 °C (rozkl.) Bod tání: 43…45 °C Hustota: 1,820 Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00149604 CAS číslo: 13477-34-4 EINECS: 233-332-1 UN: 1454 ADR: 5.1,III Merck Index: 14,1682 |