Dusičnan vápenatý tetrahydrát 99.0-103.0% ACS
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
12364.36
12364.A3
12364.36EA
1600
CZK
12364.36
12364.A3
Dusičnan vápenatý tetrahydrát 99.0-103.0% ACS
Dusičnan vápenatý tetrahydrát
Purity: 99.0-103.0%
CAS No.: 13477-34-4
Molecular Formula: Ca(NO3)2.4H2O
Formula Weight: 236.15 (164.09anhy)
Physical Form: Crystalline
Density: 1.82
Melting Point: 42°
Boiling Point: 132° dec.
Solubility: Soluble in water, alcohol, and acetone
Merck Reference: 14,1682
UN No.: 1454
MDL No.: MFCD00149604
Manufacturing of other nitrates, fertilizers, matches
Vzorec:
Ca(NO₃)₂·4H₂O Bod varu: 132 °C (rozkl.) Bod tání: 42 °C Hustota: 1,82 Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00149604 CAS číslo: 13477-34-4 EINECS: 233-332-1 UN: 1454 ADR: 5.1,III Merck Index: 14,1682 |