Tisk…
1,3-Diiodopropane ≥98% stabilizovaný
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: Trimethylene diiodide
Stabilization: Stabilised with copper
A10616.18 A10616.30
A10616.18EA 3070 CZK
A10616.18 A10616.30
1,3-Diiodopropane ≥98% stabilizovaný
1,3-Diiodopropane
Stabilized with copper
Purity: 98+% CAS No.: 627-31-6 Molecular Formula: I(CH2)3I Formula Weight: 295.89 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.6415 Melting Point: -20° Boiling Point: 224° Beilstein Reference: 1731117 MDL No.: MFCD00001097
Vzorec: C₃H₆I₂
MW: 295,89 g/mol
Bod varu: 224 °C
Bod tání: –20 °C
Hustota: 2,565
Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001097
CAS číslo: 627-31-6
EINECS: 210-993-4