Tisk…
Dusičnan vápenatý tetrahydrát 99+% ACS
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
423530250 423535000 423530025
ACRO423530250EA 754 CZK
ACRO423530250 ACRO423535000 ACRO423530025
Dusičnan vápenatý tetrahydrát 99+% ACS
Dusičnan vápenatý tetrahydrát
Vzorec: Ca(NO₃)₂·4H₂O
Bod tání: 45 °C
Hustota: 1,86 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149604
CAS číslo: 13477-34-4
EINECS: 233-332-1
ADR: 5.1,III
Merck Index: 13,01687
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Crystals
Titration Complexometric 99.0 to 103.0 %
pH 5.0 to 7.0 (5 % at 25°C)
Chloride (Cl) ≤50 ppm
Nitrite (NO2) ≤10 ppm
Sulfate (SO4) ≤20 ppm
Barium (Ba) ≤50 ppm
Iron (Fe) ≤5 ppm
Magnesium (Mg) ≤500 ppm
Potassium (K) ≤50 ppm
Sodium (Na) ≤100 ppm
Strontium (Sr) ≤500 ppm
Heavy metals (ICP-OES) ≤5 ppm
Insoluble matter ≤0.005 %