Dusičnan vápenatý tetrahydrát 99% for analysis
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
217510010
217510050
ACRO217510010EA
3140
CZK
ACRO217510010
ACRO217510050
Dusičnan vápenatý tetrahydrát 99% for analysis
Dusičnan vápenatý tetrahydrát
Vzorec:
Ca(NO₃)₂·4H₂O MW: 236.15 Bod tání: 45 °C Hustota: 1.86 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00149604 CAS číslo: 13477-34-4 EINECS: 233-332-1 Merck Index: 13,01687 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | White Crystals |
Titration Complexometric | ≥98.5 % |
pH | 4.5 to 7.0 (5 % at 20°C) |
Chloride (Cl) | ≤50 ppm |
Sulfate (SO4) | ≤50 ppm |
Barium (Ba) | ≤50 ppm |
Iron (Fe) | ≤5 ppm |
Strontium (Sr) | ≤100 ppm |
Heavy metals (as Pb) | ≤5 ppm |