Tisk…
Chlorid strontnatý hexahydrát ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
A16764.0B A16764.30
A16764.0BEA 4230 CZK
A16764.0B A16764.30
Chlorid strontnatý hexahydrát ≥99%
Chlorid strontnatý hexahydrát
Purity: 99+% CAS No.: 10025-70-4 Molecular Formula: SrCl2.6H2O Formula Weight: 266.62 (158.53anhy) Refractive Index: 1.650 Merck Reference: 14,8840 MDL No.: MFCD00149865
Vzorec: SrCl₂·6H₂O
Bod varu: 100 °C (1013 hPa)
Bod tání: 61 °C
Hustota: 1,93
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149865
CAS číslo: 10025-70-4
EINECS: 233-971-6
Merck Index: 14,8840