Chlorid strontnatý hexahydrát 99.0-103.0% ACS
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Nebezpečí
|
33393.22
33393.36
33393.22EA
1200
CZK
33393.22
33393.36
Chlorid strontnatý hexahydrát 99.0-103.0% ACS
Chlorid strontnatý hexahydrát
Purity: 99.0-103.0%
CAS No.: 10025-70-4
Molecular Formula: SrCl2.6H2O
Formula Weight: 266.62 (158.53anhy)
Physical Form: Granular
Density: 1.93
Refractive Index: 1.650
Sensitivity: Hygroscopic
Merck Reference: 14,8840
MDL No.: MFCD00149865
Vzorec:
SrCl₂·6H₂O MW: 266,62 g/mol Bod varu: 100 °C (1013 hPa) Bod tání: 61 °C Hustota: 1,93 Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00149865 CAS číslo: 10025-70-4 EINECS: 233-971-6 Merck Index: 14,8840 |