Chlorid strontnatý hexahydrát ≥99.9965% (metals basis), Puratronic®
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
10877.06
10877.14
10877.06EA
3090
CZK
10877.06
10877.14
Chlorid strontnatý hexahydrát ≥99.9965% (metals basis), Puratronic®
Chlorid strontnatý hexahydrát
Purity: 99.9965%
CAS No.: 10025-70-4
Molecular Formula: SrCl2.6H2O
Formula Weight: 266.62 (158.53anhy)
Physical Form: Powder
Density: 1.93
Refractive Index: 1.650
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: White
Merck Reference: 14,8840
MDL No.: MFCD00149865
Vzorec:
SrCl₂·6H₂O MW: 266.62 Bod varu: 100 Bod tání: 61 Hustota: 1.93 Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00149865 CAS číslo: 10025-70-4 EINECS: 233-971-6 Merck Index: 14,8840 |