Tisk…
Chlorid strontnatý hexahydrát 99+% ACS
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
315081000 315085000
ACRO315081000EA 1160 CZK
ACRO315081000 ACRO315085000
Chlorid strontnatý hexahydrát 99+% ACS
Chlorid strontnatý hexahydrát
Vzorec: SrCl₂·6H₂O
MW: 266.62
Bod varu: 100
Bod tání: 115 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149865
CAS číslo: 10025-70-4
EINECS: 233-971-6
Merck Index: 13,08920
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Crystals
Titration Complexometric 99.0 to 103.0 %
pH 5.0 to 7.0 (5 % at 25°C)
Sulfate (SO4) ≤10 ppm
Barium (Ba) ≤500 ppm
Calcium (Ca) ≤500 ppm
Iron (Fe) ≤5 ppm
Magnesium (Mg) ≤2 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
Insoluble matter ≤0.005 %