Chlorid hořečnatý hexahydrát, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
63068-1KG
63068-250G
SIAL63068-1KGEA
7680
CZK
SIAL63068-1KG
SIAL63068-250G
Chlorid hořečnatý hexahydrát, Sigma-Aldrich®
Chlorid hořečnatý hexahydrát
Vzorec:
MgCl₂·6H₂O Bod varu: 1412 °C (1013 hPa) Bod tání: 117 °C Hustota: 1,57 g/cm³ (25 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00149781 CAS číslo: 7791-18-6 EINECS: 232-094-6 Merck Index: 13,05684 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...