Chlorid hořečnatý hexahydrát, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
63064-1KG
63064-500G
63064-5KG
SIAL63064-1KGEA
7200
CZK
SIAL63064-1KG
SIAL63064-500G
SIAL63064-5KG
Chlorid hořečnatý hexahydrát, Sigma-Aldrich®
Chlorid hořečnatý hexahydrát
Vzorec:
MgCl₂·6H₂O Bod varu: 1412 °C (1013 hPa) Bod tání: 117 °C Hustota: 1,57 g/cm³ (25 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00149781 CAS číslo: 7791-18-6 EINECS: 232-094-6 Merck Index: 13,05684 |