Tisk…
Chlorid hořečnatý hexahydrát ≥97%, GPR RECTAPUR®
Dodavatel: VWR Chemicals
Synonyms: Magnesium dichloride
25107.292EA 1640 CZK
25107.292 25107.361
Chlorid hořečnatý hexahydrát ≥97%, GPR RECTAPUR®
Chlorid hořečnatý hexahydrát
Vzorec: MgCl₂·6H₂O
MW: 203.3
Bod varu: 1412
Bod tání: 117
Hustota: 1.57
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149781
CAS číslo: 7791-18-6
EINECS: 232-094-6
Merck Index: 13,05684
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay Min. 97 %
Alkaline metals (as SO4) Max. 2.5 %
Heavy metals (as Pb) Max. 20 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 0.02 %
Ca (Calcium) Max. 0.1 %
Fe (Iron) Max. 20 ppm