Chlorid hořečnatý hexahydrát 99-101, Puriss., meetSpec_BP,Ph.Eur.,FCC,E511 Al_0,0001, Fluka™
Dodavatel: Honeywell Chemicals
Synonyms:
Magnesium dichloride
13152-2.5KG
13152-1KG
13152-6X2.5KG
13152-2.5KGEA
2950
CZK
13152-2.5KG
13152-1KG
13152-6X2.5KG
Chlorid hořečnatý hexahydrát 99-101, Puriss., meetSpec_BP,Ph.Eur.,FCC,E511 Al_0,0001, Fluka™
Chlorid hořečnatý hexahydrát
Vzorec:
MgCl₂·6H₂O MW: 203.3 Bod varu: 1412 Bod tání: 117 °C (–H₂O of crystall.) Hustota: 1.57 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00149781 CAS číslo: 7791-18-6 EINECS: 232-094-6 Merck Index: 13,05684 |
Výsledky specifikačního testu
Assay | 99.0 - 101.0 % |
Water (Karl Fischer) | 51.0 - 55.0 % |
Free acid (as HCl) | Max. 0.02 % |
Free alkali (as MgO) | Max. 0.01 % |
Acidity or alkalinity | complying |
Ammonium (NH₄) | Max. 50 ppm |
Aluminium (Al) | Max. 1 ppm |
Arsenic (As) | Max. 2 ppm |
Barium (Ba) | Max. 0.002 % |
Calcium (Ca) | Max. 0.1 % |
Iron (Fe) | Max. 5 ppm |
Mercury (Hg) | Max. 1 ppm |
Potassium (K) | Max. 500 ppm |
Sodium (Na) | Max. 0.5 % |
Lead (Pb) | Max. 2 ppm |
Heavy metals (as Pb) | Max. 10 ppm |
Bromide (Br) | Max. 500 ppm |
Sulfate (SO₄) | Max. 100 ppm |
Appearance of the solution | complying |
Residual solvents | complying |