Tisk…
Chlorid hořečnatý hexahydrát, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Dodavatel: Avantor
Synonyms: Magnesium dichloride
0162.0250EA 1140 CZK
0162.0250 0162.1000
Chlorid hořečnatý hexahydrát, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Chlorid hořečnatý hexahydrát
Vzorec: MgCl₂·6H₂O
MW: 203.3
Bod varu: 1412
Bod tání: 117
Hustota: 1.57 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149781
CAS číslo: 7791-18-6
EINECS: 232-094-6
Merck Index: 13,05684
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Meets ACS Specifications
Assay 99.0 - 102.0 %
Ammonium (NH4) max. 0.002 %
Barium (Ba) max. 0.005 %
Calcium (Ca) max. 0.01 %
Potassium (K) max. 0.005 %
Sodium (Na) max. 0.005 %
Strontium (Sr) max. 0.005 %
Insoluble Matter max. 0.005 %
Nitrate (NO3) max. 0.001 %
Sulfate (SO4) max. 0.002 %
Trace Impurities (in ppm)
Iron (Fe) max. 5
Manganese (Mn) max. 5
Heavy Metals (as Pb) max. 5
Phosphate (PO4) max. 5