Chlorid hořečnatý hexahydrát 99.0-102.0% ACS
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
36226.36
36226.A3
36226.36EA
2160
CZK
36226.36
36226.A3
Chlorid hořečnatý hexahydrát 99.0-102.0% ACS
Chlorid hořečnatý hexahydrát
Purity: 99.0-102.0%
CAS No.: 7791-18-6
Molecular Formula: MgCl2.6H2O
Formula Weight: 203.30 (95.22anhy)
Physical Form: Crystalline
Density: 1.570
Melting Point: 117° dec.
Merck Reference: 14,5662
MDL No.: MFCD00149781
Vzorec:
MgCl₂·6H₂O Bod varu: 1412 °C (1013 hPa) Hustota: 1,570 Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00149781 CAS číslo: 7791-18-6 EINECS: 232-094-6 Merck Index: 14,5662 |