Tisk…
Chlorid hořečnatý hexahydrát ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
12288.36EA 1780 CZK
12288.36 12288.A9 12288.A3
Chlorid hořečnatý hexahydrát ≥98%
Chlorid hořečnatý hexahydrát
Vzorec: MgCl₂·6H₂O
MW: 203,3 g/mol
Bod varu: 1412 °C (1013 hPa)
Bod tání: 117 °C (rozkl.)
Hustota: 1,570
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149781
CAS číslo: 7791-18-6
EINECS: 232-094-6
Merck Index: 14,5662