Chlorid hořečnatý hexahydrát 99,999 Metals basis, Puratronic®
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms:
Magnesium dichloride
10797.14
10797.22
10797.14EA
7040
CZK
10797.14
10797.22
Chlorid hořečnatý hexahydrát 99,999 Metals basis, Puratronic®
Chlorid hořečnatý hexahydrát
Purity: 99.999%
CAS No.: 7791-18-6
Molecular Formula: MgCl2.6H2O
Formula Weight: 203.30 (95.22anhy)
Physical Form: Crystalline Aggregates
Density: 1.570
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 117° dec.
Merck Reference: 14,5662
MDL No.: MFCD00149781
Vzorec:
MgCl₂·6H₂O MW: 203.3 Bod varu: 1412 Bod tání: 117 °C (rozkl.) Hustota: 1.570 Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00149781 CAS číslo: 7791-18-6 EINECS: 232-094-6 Merck Index: 14,5662 |