Tisk…
Chlorid hořečnatý hexahydrát 99% p.a.
Dodavatel: Thermo Scientific
Synonyms: Magnesium dichloride
197530010 197530050 197530250
ACRO197530010EA 1820 CZK
ACRO197530010 ACRO197530050 ACRO197530250
Chlorid hořečnatý hexahydrát 99% p.a.
Chlorid hořečnatý hexahydrát
Vzorec: MgCl₂·6H₂O
MW: 203,3 g/mol
Bod varu: 1412 °C (1013 hPa)
Bod tání: 117 °C
Hustota: 1,57 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149781
CAS číslo: 7791-18-6
EINECS: 232-094-6
Merck Index: 13,05684
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Crystalline powder
Titration Complexometric 98.5 to 101.5 %
Sulfate (SO4) ≤100 ppm
Aluminium (Al) ≤1 ppm
Ammonium (NH4) ≤50 ppm
Arsenic (As) ≤2 ppm
Barium (Ba) ≤20 ppm
Calcium (Ca) ≤1000 ppm
Copper (Cu) ≤10 ppm
Iron (Fe) ≤5 ppm
Lead (Pb) ≤10 ppm
Potassium (K) ≤3000 ppm
Sodium (Na) ≤5000 ppm
Zinc (Zn) ≤10 ppm
Free acid (HCl) ≤0.02 %
Free alkali ≤0.01 % (MgO)