Tisk…
Chlorid vápenatý hexahydrát, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
21108-5KG 21108-500G
SIAL21108-5KGEA 16300 CZK
SIAL21108-5KG SIAL21108-500G
Chlorid vápenatý hexahydrát, Sigma-Aldrich®
Chlorid vápenatý hexahydrát
Vzorec: CaCl₂·6H₂O
Hustota: 1,71 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149616
CAS číslo: 7774-34-7
EINECS: 233-140-8
Merck Index: 13,01660