Tisk…
Chlorid vápenatý hexahydrát 98+% p.a.
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
389262500 389260010 389260025
ACRO389262500EA 751 CZK
ACRO389262500 ACRO389260010 ACRO389260025
Chlorid vápenatý hexahydrát 98+% p.a.
Chlorid vápenatý hexahydrát
Vzorec: CaCl₂·6H₂O
Bod tání: 30 °C
Hustota: 1,71 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149616
CAS číslo: 7774-34-7
EINECS: 233-140-8
Merck Index: 13,01660
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Colorless Chunks
Titration Complexometric ≥98.0 %
pH 4.5 to 8.5 (5 % solution)
Phosphate (PO4) ≤0.003 %
Sulfate (SO4) ≤0.05 %
Ammonium (NH4) ≤0.01 %
Arsenic (As) ≤1 ppm
Copper (Cu) ≤0.002 %
Iron (Fe) ≤0.005 %
Lead (Pb) ≤0.002 %
Nickel (Ni) ≤0.002 %
Insoluble matter ≤0.025 % (in water and ppt by NH4OH)