Tisk…
Chlorid vápenatý hexahydrát 97+%, extra pure
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
389250010 389250025
ACRO389250010EA 1170 CZK
ACRO389250010 ACRO389250025
Chlorid vápenatý hexahydrát 97+%, extra pure
Chlorid vápenatý hexahydrát
Vzorec: CaCl₂·6H₂O
Bod tání: 30 °C
Hustota: 1,71 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149616
CAS číslo: 7774-34-7
EINECS: 233-140-8
Merck Index: 13,01660
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Colorless Chunks
Titration Complexometric 97.0 to 103.0 %
Alkalinity ≤0.03 % (as Ca(OH)2)
Phosphate (PO4) ≤0.003 %
Sulfate (SO4) ≤0.05 %
Iron (Fe) ≤0.005 %
Acidity (HCl) ≤0.025 %
Insoluble matter ≤0.025 % (in water and ppt by NH4OH)