Tisk…
Chlorid vápenatý dihydrát, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: Calcium Chloride Dihydrate, Calcium dichloride
21097-1KG 21097-250G
SIAL21097-1KGEA 6140 CZK
SIAL21097-1KG SIAL21097-250G
Chlorid vápenatý dihydrát, Sigma-Aldrich®
Chlorid vápenatý dihydrát
Vzorec: CaCl₂·2H₂O
Bod varu: 1600 °C (1013 hPa)
Bod tání: 176 °C
Hustota: 1,85 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149613
CAS číslo: 10035-04-8
EINECS: 233-140-8
Merck Index: 13,01660