Tisk…
Chlorid vápenatý dihydrát 99.0-102.0%, EMSURE® Reag. Ph. Eur., ACS for analysis, Supelco®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: Calcium Chloride Dihydrate, Calcium dichloride
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.02382.0500 1.02382.1000 1.02382.5000 1.02382.0250
1.02382.0500EA 1110 CZK
1.02382.0500 1.02382.1000 1.02382.5000 1.02382.0250
Chlorid vápenatý dihydrát 99.0-102.0%, EMSURE® Reag. Ph. Eur., ACS for analysis, Supelco®
Chlorid vápenatý dihydrát
Certifikace: Corresponds to ACS, Reag. Ph Eur
Vzorec: CaCl₂·2H₂O
Bod varu: 1600 °C (1013 hPa)
Bod tání: 176 °C
Hustota: 1,85 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149613
CAS číslo: 10035-04-8
EINECS: 233-140-8
Merck Index: 13,01660
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay (complexometric) 99.0 - 102.0 %
Identity passes test
Appearance of solution passes test
Insoluble matter ≤ 0.01 %
Acidity or alkalinity passes test
pH-value (5 %; water, 25 °C) 4.5 - 8.5
Sulfate (SO₄) ≤ 0.005 %
Heavy metals (as Pb) ≤ 0.0005 %
Al (Aluminium) ≤ 0.0001 %
Ba (Barium) passes test
Cu (Copper) ≤ 0.0005 %
Fe (Iron) ≤ 0.0003 %
K (Potassium) ≤ 0.01 %
Mg (Magnesium) ≤ 0.005 %
Na (Sodium) ≤ 0.01 %
NH₄ (Ammonium) ≤ 0.005 %
Sr (Strontium) ≤ 0.05 %
Magnesium and alkali metals ≤ 0.5 %
Oxidizing substances (as NO₃) ≤ 0.003 %