Chlorid vápenatý dihydrát 99,0-105,0 ACS
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
Calcium Chloride Dihydrate, Calcium dichloride
33296.36
33296.A3
33296.36EA
1480
CZK
33296.36
33296.A3
Chlorid vápenatý dihydrát 99,0-105,0 ACS
Chlorid vápenatý dihydrát
Purity: 99.0-105.0%
CAS No.: 10035-04-8
Molecular Formula: CaCl2.2H2O
Formula Weight: 147.02 (110.99anhy)
Physical Form: Powder
Density: 0.835
Merck Reference: 14,1659
MDL No.: MFCD00149613
Vzorec:
CaCl₂·2H₂O MW: 147.01 Bod varu: 1600 Bod tání: 176 Hustota: 0.835 Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00149613 CAS číslo: 10035-04-8 EINECS: 233-140-8 Merck Index: 14,1659 |