Tisk…
Chlorid vápenatý dihydrát 99
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: Calcium Chloride Dihydrate, Calcium dichloride
12312.36 12312.A3
12312.36EA 2360 CZK
12312.36 12312.A3
Chlorid vápenatý dihydrát 99
Chlorid vápenatý dihydrát
Purity: 99% min CAS No.: 10035-04-8 Molecular Formula: CaCl2.2H2O Formula Weight: 147.02 (110.99anhy) Physical Form: Granular Density: 0.835 Merck Reference: 14,1659 MDL No.: MFCD00149613
Vzorec: CaCl₂·2H₂O
MW: 147.01
Bod varu: 1600
Bod tání: 176
Hustota: 0.835
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149613
CAS číslo: 10035-04-8
EINECS: 233-140-8
Merck Index: 13,01660