Tisk…
Chlorid vápenatý dihydrát 99+% ACS
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: Calcium Chloride Dihydrate, Calcium dichloride
423520250 423525000 423520025
ACRO423520250EA 765 CZK
ACRO423520250 ACRO423525000 ACRO423520025
Chlorid vápenatý dihydrát 99+% ACS
Chlorid vápenatý dihydrát
Vzorec: CaCl₂·2H₂O
MW: 147.01
Bod varu: 1600
Bod tání: 175 °C
Hustota: 0.83 g/cm³
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149613
CAS číslo: 10035-04-8
EINECS: 233-140-8
Merck Index: 13,01660
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Crystalline powder or crystals
Titration Complexometric 99.0 to 105.0 %
pH 4.5 to 8.5 (5 % at 25°C)
Sulfate (SO4) ≤100 ppm
Ammonium (NH4) ≤50 ppm
Barium (Ba) ≤50 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Magnesium (Mg) ≤50 ppm
Potassium (K) ≤100 ppm
Sodium (Na) ≤200 ppm
Strontium (Sr) ≤1000 ppm
Heavy metals (ICP-OES) ≤5 ppm
Insoluble matter ≤0.01 %
Oxidizing substance (as NO3) ≤0.003 %