Tisk…
Chlorid vápenatý dihydrát 99+% analysis_for
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: Calcium Chloride Dihydrate, Calcium dichloride
207780010 207780025 207780100
ACRO207780010EA 1650 CZK
ACRO207780010 ACRO207780025 ACRO207780100
Chlorid vápenatý dihydrát 99+% analysis_for
Chlorid vápenatý dihydrát
Vzorec: CaCl₂·2H₂O
MW: 147.01
Bod varu: 1600
Bod tání: 175 °C
Hustota: 0.83 g/cm³
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149613
CAS číslo: 10035-04-8
EINECS: 233-140-8
Merck Index: 13,01660
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Crystalline powder or crystals
Titration Complexometric ≥99.0 %
pH 4.5 to 6.5 (5 % at 20°C)
Sulfate (SO4) ≤100 ppm
Barium (Ba) ≤50 ppm
Iron (Fe) ≤5 ppm
Magnesium (Mg) ≤50 ppm
Strontium (Sr) ≤1000 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm