Tisk…
Chlorid vápenatý dihydrát ≥77-80%, flakes, extra pure for drying
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: Calcium Chloride Dihydrate, Calcium dichloride
123350025 123350100
ACRO123350025EA 5560 CZK
ACRO123350025 ACRO123350100
Chlorid vápenatý dihydrát ≥77-80%, flakes, extra pure for drying
Chlorid vápenatý dihydrát
Vzorec: CaCl₂·2H₂O
MW: 147,01 g/mol
Bod varu: 1600 °C (1013 hPa)
Bod tání: 175 °C
Hustota: 0,83 g/cm³
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149613
CAS číslo: 10035-04-8
EINECS: 233-140-8
Merck Index: 13,01660
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light grey Flakes
Titration Complexometric 77 to 80 % (CaCl2)
Melting point 81 to 84 °C
GC ≥96.0 %