Tisk…
Chlorid barnatý dihydrát ≥99.0%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur. analytical reagent
Dodavatel: VWR Chemicals
Nebezpečí
Synonyms: Barium dichloride
21716.266EA 1410 CZK
21716.266 21716.290 21716.368
Chlorid barnatý dihydrát ≥99.0%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur. analytical reagent
Chlorid barnatý dihydrát
Vzorec: BaCl₂·2H₂O
MW: 244.27
Bod varu: 1560
Bod tání: 960
Hustota: 3.86 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149154
CAS číslo: 10326-27-9
EINECS: 233-788-1
UN: 1564
ADR: 6.1 III
Merck Index: 14,00971
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay Min. 99.0 %
pH (25°C; 5 %) 5.2 - 8.2
Heavy metals (as Pb) Max. 5 ppm
Insolubility in water Max. 50 ppm
Loss on drying (150°C) 14.0 - 16.0 %
Total N (Nitrogen) Max. 20 ppm
Ca (Calcium) Max. 50 ppm
Fe (Iron) Max. 1 ppm
K (Potassium) Max. 50 ppm
Na (Sodium) Max. 50 ppm
Pb (Lead) Max. 10 ppm
Sr (Strontium) Max. 0.05 %
Conforms to Reag. Ph.Eur. Passes test