Tisk…
Chlorid barnatý dihydrát ≥99%, GPR RECTAPUR®
Dodavatel: VWR Chemicals
Nebezpečí
Synonyms: Barium dichloride
21715.263EA 1120 CZK
21715.263 21715.296
Chlorid barnatý dihydrát ≥99%, GPR RECTAPUR®
Chlorid barnatý dihydrát
Vzorec: BaCl₂·2H₂O
MW: 244.27
Bod varu: 1560
Bod tání: 960
Hustota: 3.86 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149154
CAS číslo: 10326-27-9
EINECS: 233-788-1
UN: 1564
ADR: 6.1 III
Merck Index: 14,00971
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay Min. 99 %
Heavy metals (as Pb) Max. 20 ppm
Insolubility in water Max. 0.05 %
Fe (Iron) Max. 10 ppm