Tisk…
Chlorid barnatý dihydrát ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Barium dichloride
A12905.0B A12905.0I A12905.30
A12905.0BEA 1780 CZK
A12905.0B A12905.0I A12905.30
Chlorid barnatý dihydrát ≥99%
Chlorid barnatý dihydrát
Purity: 99+% CAS No.: 10326-27-9 Molecular Formula: BaCl2.2H2O Formula Weight: 244.28 (208.25anhy) Odour: Odourless Melting Point: 113° -2H2O UN No.: 1564 MDL No.: MFCD00149154
Vzorec: BaCl₂·2H₂O
Bod varu: 1560 °C (1013 hPa)
Bod tání: 113 °C (-2H₂O)
Hustota: 3,097
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149154
CAS číslo: 10326-27-9
EINECS: 233-788-1
UN: 1564
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,971